Merck
1.14539
Supelco
COD solution B
for measuring range 100 - 1500 mg/l; 2.30 ml per determination Spectroquant®
Synonym(e):
Nota 1
Größe auswählen
495 ML
€ 104,00
€ 104,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
495 ML
€ 104,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
SE.11
€ 104,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Form
liquid
Funktionsklasse(n) des Analyten
chemical oxygen demand (COD)
Methode(n)
photometry: suitable
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.82 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
für Messbereich 100 - 1500 mg/l; 2,30 ml pro Bestimmung Spectroquant®
This Spectroquant® COD solution B is used in combination with Spectroquant solution A, 114538. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Hinweis zur Analyse
Eignungentspricht
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)