Fortfahren mit
1.14236
Spare filters for EXtrelut® NT1 prepacked glass columns
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 202,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
Legal Information
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)