Fortfahren mit
1.11955
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen
Solution 1: fixing solution
Synonym(e):
Methanol, MeOH, Methylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-659-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen – Lösung 1: Fixierlösung ist eine gebrauchsfertige Lösung, die für die humanmedizinische Zelldiagnostik eingesetzt wird und der Fixierung von nativen Blut- und Knochenmarkausstrichen menschlichen Ursprungs in hämatologischen und klinisch-zytologischen Probenmaterialien eingesetzt wird, zum Beispiel Ausstriche von Vollblut und Knochenmark. Die Färbung mit Hemacolor® erzeugt ein Färbungsergebnis, das der Pappenheim-Färbung entspricht, mit vorwiegend magentagefärbten Zellkernen. Dies basiert auf der molekularen Wechselwirkung von Eosin Y-Farbstoff und Azur B mit DNA. Beide Farbstoffe verbinden sich zu einem Eosin Y-Azur B-DNA-Komplex und die Intensität der resultierenden Färbung ist von dem Gehalt von Azur B und dem Verhältnis von Azur B: Eosin Y abhängig. Ferner kann die resultierende Färbung in Abhängigkeit des Einflusses der Fixierung, Färbungsdauer, des pH-Werts der Lösungen oder Puffersubstanzen variieren. Indem bei pH-Wert 7,2 gepuffte Lösungen mit der Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichlösungen verwendet werden, können eine hohe Stabilität der Färbung und reine, ausfällungsfreie Färbungsergebnisse garantiert werden.
Die Packung reicht für 1250­5000 Anwendungen. Die Puffertabletten nach Weise pH-Wert 7,2 (Produktnummer 1.09468) sind auch in größeren Packungsgrößen erhältlich und können daher für einen höheren Bedarf nützlich sein. Die drei Lösung, die für die Färbung erforderlich sind, sind alle einzeln wie folgt erhältlich:
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 1, Fixierlösung (Produktnummer 1.11955)
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 2, Farbreagens rot (Produktnummer 1.11956)
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 3, Farbreagens blau (Produktnummer 1.11957)
oder sie können als Färbungssets gekauft werden:
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen (Produktnummer 1.11674) 3 x 100 ml
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen (Produktnummer 1.11661) 3 × 500 ml
Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf.
Legal Information
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.070181.060091.13351
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
target_organs
Eyes,Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can this kit be used on mouse blood and bone marrow?
    1 answer
    1. Hemacolor reagents are approved for In Vitro Diagnostic Use for human blood. Although stains used for human blood will often work with rodents and other mammals, no testing has been performed to document how well the Hemacolor reagents work with mouse blood or bone marrow. Bone marrow slides typically take longer to stain than peripheral blood smears, so separate procedures would need to be developed for fresh peripheral blood or bone marrow specimens.
      Helpful?
  2. Can this kit also be used to produce blood smears where the blood was previously stored in EDTA tubes?
    1 answer
    1. Yes, the Hemacolor reagents are suitable for use with samples anticoagulated with EDTA. If the sample is not anticoagulated, the smears must be made immediately upon the blood being drawn. These reagents are not suitable for use with samples anticoagulated with heparin or sodium citrate. Smears should be prepared from fresh samples when prepared from anticoagulated blood with EDTA.