Yes, the Hemacolor reagents are suitable for use with samples anticoagulated with EDTA. If the sample is not anticoagulated, the smears must be made immediately upon the blood being drawn. These reagents are not suitable for use with samples anticoagulated with heparin or sodium citrate. Smears should be prepared from fresh samples when prepared from anticoagulated blood with EDTA.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 set | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
histology, hematology
storage temp.
15-25°C
General description
Das Hemacolor® Rapid Färbungsset für Blutausstriche kombiniert die Leuchtkraft und Reproduzierbarkeit der Pappenheim-Färbung mit dem Zeitvorteil einer schnellen Färbung. Das Hemacolor® Rapid Färbungsset für die Färbung von Blutausstrichen enthält eine Fixierlösung, eine rote (Eosin) und eine blaue (Azur) Färbelösung sowie Phosphatpuffertabletten pH-Wert 7,2 nach Weise (Produktnummer 1.09468). Die Färbelösungen werden getrennt angewendet, was eine hohe Stabilität der Färbung bewirkt. Die häufig in hämatologischen Färbelösungen auftretenden Ausfällungen können mit diesem Kit vermieden werden. Neben Blut- und Knochenmarkausstrichen kann Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen auch in der klinischen Zytologie eingesetzt werden, z. B. für die Färbung von Urin, Sputum, FNAB, Erguss- und Spülflüssigkeiten.
Ein Kit enthält sichere 100-ml-PE-Flaschen und drei Puffertabletten. Die Packung reicht für 50 bis 200 Anwendungen. Die Puffertabletten nach Weise pH-Wert 7,2 (Produktnummer 1.09468) sind auch in größeren Packungsgrößen erhältlich und können daher für einen höheren Bedarf nützlich sein. Die drei Lösung, die für die Färbung erforderlich sind, sind alle einzelnen wie folgt erhältlich:
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 1, Fixierlösung (Produktnummer 1.11955)
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 2, Farbreagens rot (Produktnummer 1.11956)
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 3, Farbreagens blau (Katalognummer 111957)
Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf.
Analysis Note
Erythrozyten: rosa bis bräunlich
Zellkerne: rotviolett
Eosinophile Granula: rot bis rotbraun
Neutrophile Granula: hellviolett
Lymphozytenzytoplasma: blau
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hemacolor® Schnellfärbung von Blutausstrichen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
-
Kann man mit diesem Kit Auch Blutausstriche herstellen, wo das Blut vorher in EDTA Röhrchen gelagert wurde?