Fortfahren mit
1.11957
Hemacolor® Schnellfärbung von Blutausstrichen
Solution 3: colour reagent blue
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116121
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen, Lösung 3: Farbreagens blau ist eine gebrauchsfertige Lösung, die für die humanmedizinische Zelldiagnostik eingesetzt wird und der Fixierung von nativen Blut- und Knochenmarkausstrichen menschlichen Ursprungs in hämatologischen und klinisch-zytologischen Probenmaterialien, zum Beispiel Ausstriche von Vollblut und Knochenmark, dient. Die Färbung mit Hemacolor® erzeugt ein Färbungsergebnis, das der Pappenheim-Färbung entspricht, mit vorwiegend magentagefärbten Zellkernen. Dies basiert auf der molekularen Wechselwirkung von Eosin Y-Farbstoff und Azur B mit DNA. Beide Farbstoffe verbinden sich zu einem Eosin Y-Azur B-DNA-Komplex und die Intensität der resultierenden Färbung ist von dem Gehalt von Azur B und dem Verhältnis von Azur B: Eosin Y abhängig. Ferner kann die resultierende Färbung in Abhängigkeit des Einflusses der Fixierung, Färbungsdauer, des pH-Werts der Lösung oder der Puffersubstanzen variieren. In dem bei pH-Wert 7,2 gepufferte Lösungen mit der Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichlösungen verwendet werden, können eine hohe Stabilität der Färbung und reine, ausfällungsfreie Färbeergebnisse garantiert werden.
Die Packung reicht für 1250–5000 Anwendung. Die Puffertabletten nach Weise, pH-Wert 7,2 (Produktnummer 1.09468), sind auch in größeren Packungsgrößen erhältlich und können daher für einen höheren Bedarf nützlich sein.
Die drei Lösungen, die für die Färbung erforderlich sind, sind alle einzeln wie folgt erhältlich:
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 1, Fixierlösung (Produktnummer 1.11955)
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 2, Farbreagens rot (Produktnummer 1.11956)
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 3, Farbreagens blau (Produktnummer 1.11957)
oder sie können als Färbungssets gekauft werden:
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen (Produktnummer 1.11674) 3 x 100 ml
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen (Produktnummer 1.11661) 3 × 500 ml
Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Kennzeichnung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Legal Information
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.119561.119551.11661
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
histology, hematology
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can this kit also be used to produce blood smears where the blood was previously stored in EDTA tubes?
    1 answer
    1. Yes, the Hemacolor reagents are suitable for use with samples anticoagulated with EDTA. If the sample is not anticoagulated, the smears must be made immediately upon the blood being drawn. These reagents are not suitable for use with samples anticoagulated with heparin or sodium citrate. Smears should be prepared from fresh samples when prepared from anticoagulated blood with EDTA.
      Helpful?
  2. Can products 1.11957 and 65044B-85 be used together in a procedure?
    1 answer
    1. Products 111957-85 and 65044B-85 are each 4-liter containers of Hemacolor stain reagents. The 111957 is the blue stain reagent from set 111674, and the 65044B is the red stain reagent from set 65044-93. Upon closer examination of the stain procedures, it is revealed that there are differences in the staining procedure and how each reagent is formulated. Such a protocol is not documented. Mixing and matching reagents from different Hemacolor kits might not be as straightforward. While it is expected that the slides should stain properly, there is no documentation on file where reagents have been mixed and matched from two different kits. The procedures as published for each kit are known to work well, but whether mixing and matching reagents will yield acceptable staining is not documented. It would be safer to use the reagents listed for each kit and to follow the instructions as provided.