Fortfahren mit
1.04044
GranuCult®-Endo-Agar
GranuCult® plus, according to ENDO, granular, for coliforms, for Escherichia coli, pack of 500 g
Synonym(e):
Coliform-Selektivmedium, Endo-C-Agar, Fuchsin-Lactose-Agar nach ENDO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
according to ENDO
Ph:
7.2-7.6 (37 °C, 39 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 202,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
according to ENDO
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
red-violet
pH
7.2-7.6 (37 °C, 39 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
39 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
GranuCult® ENDO-Agar ist ein Selektivmedium, das für die Isolierung von Escherichia coli und coliformen Bakterien empfohlen wird. Natriumsulfit und Fuchsin hemmen das Wachstum grampositiver Bakterien. E. coli und coliforme Bakterien metabolisieren Lactose unter Produktion von Aldehyd und Azid. Der Aldehyd setzt Fuchsin aus der Fuchsin-Sulfit-Verbindung frei und das Fuchsin führt zur Rotfärbung der Kolonien. Im Falle von E. coli ist die Reaktion so intensiv, dass das Fuchsin kristallisiert, wodurch die Kolonien einen dauerhaften grünlich-metallischen Glanz erhalten (Fuchsin-Glanz). Lactose-negative und schwach Lactose-positive E. coli zeigen keinen Fuchsin-Glanz.
Application
ENDO-Agar ist für den Nachweis und die Isolierung von E. coli und coliformen Bakterien in verschiedenen Materialien geeignet.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Preparation Note
Fest verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss oder in einem Bereich aufbewahren, der nur qualifizierten oder autorisierten Personen zugänglich ist.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar bis leicht getrübt
Aussehen (Farbe): rosa/rot
pH-Wert (25 °C): 7,2 - 7,6
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli 194): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): gut bis sehr gut
Wachstum (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Wachstum (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus mirabilis ATCC 14153): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): nicht vorhanden bis befriedigend
Rote Kolonien (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Rote Kolonien (Escherichia coli 194): +
Rote Kolonien (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): +
Rote Kolonien (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): +(schlecht)
Rote Kolonien (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Rote Kolonien (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Rote Kolonien (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): -
Rote Kolonien (Proteus mirabilis ATCC 14153): -
Metallischer Glanz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Metallischer Glanz (Escherichia coli 194): +
Metallischer Glanz (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): +(schlecht)
Metallischer Glanz (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): - oder schlecht
Metallischer Glanz (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): -
Metallischer Glanz (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Metallischer Glanz (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): -
Metallischer Glanz (Proteus mirabilis ATCC 14153): -
Inkubation: 24 Std. bei 35 °C
Other Notes
  • Die Platten sind klar und hellrosa.
  • Falls das Nährmedium nach dem Festwerden rötlich erscheint, kann die rote Farbe durch Zugabe einiger Tropfen (max. 1 ml/Liter) frisch hergestellter 10%iger Natriumsulfitlösung und anschließendes Aufkochen entfernt werden.
  • Unter Einwirkung von Sauerstoff wird das ausplattierte Nährmedium aufgrund der Oxidation des Sulfits allmählich rot und kann daher nicht länger verwendet werden. Es kann nur einige Tage aufbewahrt werden, selbst wenn es im Dunklen und bei Kühlschranktemperatur gelagert wird.
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®, je nach Bedarf.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GranuCult®-Endo-Agar
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
wgk
WGK 3
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
569-61-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)