Merck
1.10694
Millipore
DEV TRYPTOPHAN-BOUILLON
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Form
powder (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Escherichia coli
coliforms
Allgemeine Beschreibung
FÜR DIE MIKROBIOLOGIE
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Indolbildung (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Wachstum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): gut bis sehr gut
Indolbildung (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): +
Wachstum (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): gut bis sehr gut
Indolbildung (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): -
Wachstum (Proteus mirabilis ATCC 14153): gut bis sehr gut
Indolbildung (Proteus mirabilis ATCC 14153): -
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Indolbildung (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Inkubation: 4–6 h; 35°C; aerob.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3