Fortfahren mit
1.10306
Protein Kit
(Bradford Method) reagent solution for approx. 200 determinations
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
Quality Level
analyte chemical class(es)
proteins
technique(s)
photometry: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
storage temp.
no temp limit
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
50 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110306050004022536123745