Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 41,20 |
Über diesen Artikel
Produktname
Eisen-Test, colorimetric, 3-500 mg/L (Fe2+), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
iron
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
3-500 mg/L (Fe2+)
application(s)
beverage testing
drinking water
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Die MQuant®-Teststreifen bieten eine sehr einfache Möglichkeit zur Bestimmung von Eisen(II) in allen wässrigen Medien und auf Metalloberflächen. Daher können sie eingesetzt werden, um zwischen eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen zu unterscheiden. Eisen(II)-Ionen reagieren mit 2,2′-Bipyridin, um einen roten Komplex zu bilden. Die Eisen(II)-Konzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Zum Bestimmen von Fe(III) ist es erforderlich, die Probe zuerst mit Ascorbinsäure zu behandeln, um Fe(III) zu Fe(II) zu reduzieren. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Eisenkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant® oder Spectroquant® Test angewandt wird.
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
- Verringerung der Teststreifenbreite
- Recyceltes Aluminiumröhrchen
- Digitale Bedienanleitung
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description colorimetric, 3-500 mg/L (Fe2+), MQuant® | description colorimetric, 0.25-15 mg/L (Fe), for use with MCOLORTEST® | description reflectometric, 0.5-20 mg/L (Fe2+), for use with REFLECTOQUANT® | description colorimetric, 0.1-50 mg/L (Fe), for use with MCOLORTEST® |
| specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method colorimetric |
| compatibility Reflectoquant®, Spectroquant® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| description semi-quantitative | description - | description quantitative | description - |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is this a at home test for iron levels or do I need a machine with it to work.