Merck
1.09727
Supelco
Poly(ethylenglykol)
4000, for gas chromatography
Synonym(e):
Polyglycol, Polyethylenoxid, PEG 4000, Polyoxyethylen, PEG
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13111021
EG-Index-Nummer:
500-038-2
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>320 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
53-58 °C
Übergangstemp.
flash point 270 °C
Löslichkeit
500 g/L
Dichte
1.2 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
400‑500 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Verlinkung
Replaces: 9727-2; 9727
Hinweis zur Analyse
Thermogravimetrie (thermogravimetrisch): 2 % Gewichtsverlust zwischen 320-390°C an
McReynolds-Konstante (Benzol): Mc-Renolds-Konstante: ca. 320 an
McReynolds-Konstante (Butanol): Mc-Renolds-Konstante 1-Butanol: ca.550 an
McReynolds-Konstante (Nitropropan): Mc-Renolds-Konstante: ca. 570 an
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup