Fortfahren mit
P7181
Polyethylenglycol-Lösung
Hybri-Max, 50 % (w/v), average mol wt 1,450, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Synonym(e):
PEG-Lösung, Polyethylenglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 x 5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
Über diesen Artikel
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
€ 181,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Hybri-Max
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
average mol wt 1,450
concentration
50 % (w/v)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(ethylenglycol) (PEG) ist ein Polymer aus durch Kondensation gewonnenes Ethylenoxid und Wasser.
Application
Empfohlen für die Verwendung in einem normalen Fusionsprotokoll, bei dem 50 % PEG benötigt werden.
PEG wird als Fusogen zur Erzeugung von Hybridomen für die Produktion monoklonaler Antikörper verwendet. Induziert die Zellhybridisierung.
Polyethylenglycollösungen werden wie folgt zur Hybridisierung verwendet:
  • von bestrahlten Kamelfibroblastenzellen mit A23-Hamsterzellen
  • von Maussplenozyten mit Sp2/0-Ag 14 Mausmyelomzellen
  • von Kaninchen-Splenozyten und Zelllinie 240E-1
Biochem/physiol Actions
Polyethylenglycol (PEG) wird in Detergenzien, Emulgatoren, Seifen, bei der Metallbeschichtung, in pharmazeutischen Zubereitungen und in Kosmetika verwendet. PEG wird häufig als Schmiermittel verwendet. Seine Anwendung wird auch in den stationären Phasen der Chromatographie festgestellt. PEG verhindert in Emulsionen die Bildung von Kristallen.
Packaging
Unter Stickstoff in versiegelten Ampullen abgefüllt.
Preparation Note
Die Lösung ist gebrauchsfertig. Wenn eine weniger konzentrierte Lösung gewünscht wird, mit steriler DPBS ohne Calcium (D5773) verdünnen. Nach einer Exposition gegenüber Kühlmitteln kann etwas Niederschlag auftreten, der beim Erwärmen der Lösung gewöhnlich verschwindet. Die Lösung kann auf Wunsch eingefroren werden, muss dafür aber zuerst aliquotiert werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden.
Other Notes
Enthält 50 % (w/v) Polyethylenglykol (durchschnittl. Molekulargewicht 1450) in DPBS ohne Calcium.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7306P145876293
form
solution
form
solution
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mol wt
average mol wt 1,450
mol wt
average mol wt 1,450
mol wt
average mol wt 8,000
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
concentration
50 % (w/v)
concentration
50 % (w/v)
concentration
40 % (w/w) in H2O
concentration
~50% in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglycol-Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)