1.07360
Pimaricin
for biochemistry
Synonym(e):
Pimaricin
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
>250 °C (decomposition)
Löslichkeit
0.1 g/L
Schüttdichte
200 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
für die Biochemie
Anwendung
Pimaricin für biochemische Zwecke. CAS-Nr. 7681-93-8, molare Masse 665,73 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC)≥ 80,0 % (a/a)Identität (IR-Spektrum)entsprichtSpek. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax.; 0,0008 %; 1 cm; N,N-Dimethylformamid; kalk. auf wasserfreie Substanz)1000–1100Wasser (nach Karl Fischer)≤ 5,0 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3