Fortfahren mit
1.07192
Pepsin
(from porcine gastric mucosa) cryst. lyophilized 10 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1
Synonym(e):
Pepsin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
35000
UNSPSC Code:
12352204
EC Index Number:
232-629-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
42010127
Biological source:
Porcine gastric mucosa
biological source
Porcine gastric mucosa
Quality Segment
pH
4.0-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
10 g/L
bulk density
380‑420 kg/m3
storage temp.
2-30°C
General description
(aus der Magenschleimhaut von Schweinen) krist. lyophilisiert 10 FIP-U/mg für die Biochemie EC 3.4.23.1.
Protease
Pepsin gehört zur kleinen Familie eng verwandter Aspartyl-Proteinase-Enzyme. Pepsin hydrolysiert Proteine und Peptide, einschließlich Bindungen neben aromatischen Resten oder Dicarbon-L-Aminosäureresten; bevorzugte Spaltung: Phe- und Leu-.
Application
Pepsin (aus der Magenschleimhaut von Schweinen) krist. lyophilisiert 10 FIP-U/mg für die Biochemie EC 3.4.23.1. CAS-Nr. 9001-75-6, pH 4,0 - 5,0 (10 g/l, H₂O, 20 °C), Molmasse 35000 g/mol.
Analysis Note
Aussehen (Beschreibung)fein kristallines PulverAussehen (Farbe)fast weißAktivität (Hämoglobin; pH 1,6; 25 °C)≥ 10 FIP-U/mgpH-Wert (1 %; Wasser)3,5 - 4,5Wasser (nach Karl Fischer)≤ 8 %Mikrobiologische PrüfungentsprichtKoloniezahl (aerobe Bakterien)≤ 10000 KBE/gKoloniezahl (Hefen und Schimmelpilze)≤ 500 KBE/gSalmonella sp.abwesend in 1 gE. coliabwesend in 1 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepsin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9001-75-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)