Merck
1.07031
Supelco
Acetonitril
reagent grade, EMPARTA® ACS reagent, for extraction and analytical purposes
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
Qualität:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Anwendung(en):
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
81-82 °C (lit.)
Dampfdruck:
72.8 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Acetonitril, for analysis EMPARTA® ACS
Qualität
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPARTA®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup