Direkt zum Inhalt
1.04764
Iodine indicator
Synonym(e):
Indicator for titration of I2 and I-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352401
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-30°C
Quality Segment
Analysis Note
Solubility in water: passes test
Suitability as indicator (for visual iodine titration): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodine indicator
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)