Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 215,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Aluminium sheets 20 x 20 cm
Precoated Kieselguhr or mixed Silica gel/Kieselguhr plates are only of small importance nowadays. Kieselguhr layers are used like cellulose layers for the TLC separation of polar and moderately polar substances. Polyamide, on the other hand , is used for the separation of flavonoids and other phenolic substances.
Analysis Note
Layer thickness: 170 - 220 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
Chromatografic testings:
A) colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
20 - 30
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 50 - 60
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 60 - 70
Typical value determined on a conditioned sheet
Eluent: toluene (45% rel. humidity)
B) PHB- Ester
- phb-methylester, phb-ester-test: 20 - 30
- phb-ethylester, phb-ester-test: 30 - 40
- phb-propylester, phb-ester-test: 40 - 50
Typical value determined on a sheet
Eluent: Pentane/ glacial acetic acid (88/12 v/v)
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
Chromatografic testings:
A) colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
20 - 30
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 50 - 60
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 60 - 70
Typical value determined on a conditioned sheet
Eluent: toluene (45% rel. humidity)
B) PHB- Ester
- phb-methylester, phb-ester-test: 20 - 30
- phb-ethylester, phb-ester-test: 30 - 40
- phb-propylester, phb-ester-test: 40 - 50
Typical value determined on a sheet
Eluent: Pentane/ glacial acetic acid (88/12 v/v)
Other Notes
Replaces: 5567-7; 5567
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?