Fortfahren mit
1.05565
TLC plastic sheets, Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Synonym(e):
Cellulose F Thin-layer Chromatography Plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 282,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 282,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
cellulose matrix, plastic support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
70-110 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
storage temp.
2-30°C
General description
25 Plastic sheets 20 x 20 cm
Other Notes
Replaces: 5565-7; 5565
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)