Fortfahren mit
1.04820
Kaliumacetat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, E 261
Synonym(e):
Kaliumacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3KO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
UNSPSC Code:
12352107
E Number:
E261
EC Index Number:
204-822-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, JPE, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
quality
E 261
pH
7.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
292 °C
density
1.57 g/cm3 at 25 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Kaliumacetat, reinst, wird hauptsächlich in stark regulierten pharmazeutischen Anwendungen verwendet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1549807P1222791733
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., JPE
agency
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
form
solid
form
-
form
crystalline
form
powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
Redi-Dri
density
1.57 g/cm3 at 25 °C
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumacetat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christiane Iserman et al.
Cell, 181(4), 818-831 (2020-05-04)
Cells sense elevated temperatures and mount an adaptive heat shock response that involves changes in gene expression, but the underlying mechanisms, particularly on the level of translation, remain unknown. Here we report that, in budding yeast, the essential translation initiation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104820902504022536909011
104820100004022536055183
104820905004022536055213
104820500004022536055206