Dokumente
1.04013
Supelco
Furfural
GR for analysis ACS
Synonym(e):
Furan-2-carbaldehyd, 2-Furaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
202-627-7
Qualität
ACS reagent
Dampfdruck
1 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
315 °C
Wirksamkeit
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
2.1-19.3 % (v/v)
bp
162 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-37 °C
Übergangstemp.
flash point 60 °C
Löslichkeit
83 g/L
Dichte
1.16 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChIKey
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/20 °C): 1.155 - 1.163
Titrierbare freie Säure: ≤ 0.02 meq/g
Abdampfrückstand: ≤ 0.5 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup