Wichtige Dokumente
1.03981
Sigma-Aldrich
M-FIX® Fixierspray
for cytodiagnosis
About This Item
UNSPSC-Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Farbe
colorless
Kinematische Viskosität
2.86 cSt(20 °C)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.825 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
M-FIX® Fixierspray für die Zelldiagnostik ist ein Fixierspray, das sich für die Nassfixierung von gynäkologischen und nicht gynäkologischen Präparaten eignet, die mit Papanicolaou-Färbung verarbeitet wurden. M-FIX® enthält Polyglykole in einer alkoholischen Lösung und ermöglicht eine schnelle und sichere Fixierung von Proben. Seine Formulierung ermöglicht die Stabilisierung des Materials nach der Alkoholfixierung und bildet einen Schutzfilm gegen Austrocknung und Schädigung des Probenmaterials.
100 ml M-FIX® reichen für ca. 250 Anwendungen. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Kennzeichnung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Rechtliche Hinweise
M-FIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C