agency
BP, ChP, JP, JSFA, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
mol wt
182.17 g/mol
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Parteck® SI excipient comes in a variety of particle sizes and qualities to meet the needs of a very wide range of applications. This article′s specifications are in compliance with ChP requirements.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parteck® Sorbit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1075839025 | 04054839525216 |
| 1075832500 | 04054839634512 |
| 1075839028 | 04065266056952 |