Dokumente
1.03061
Supelco
Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Octahydrat
GR for analysis
Synonym(e):
Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Octahydrat, 2,3-Butandiondioxim Dinatriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CNONa)2 · 8 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.20
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
262-523-2
Qualitätsniveau
Form
solid
Schüttdichte
300 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C4H8N2O2.2Na.8H2O/c1-3(5-7)4(2)6-8;;;;;;;;;;/h7-8H,1-2H3;;;8*1H2/q;2*+1;;;;;;;;/p-2/b5-3+,6-4+;;;;;;;;;;
InChIKey
IJJDRGUPRATWQX-NPVLJBOBSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
In Wasser unlösliche Anteile: entspricht
Wasser (nach Karl Fischer): 44 - 48
Sensitivitätstest (bei Nickel): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable