Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 587,00 € 440,25 |
Über diesen Artikel
€ 440,25
Listenpreis€ 587,00Sparen Sie 25%Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
72 mg/kg LD50, oral (Rat)
surface area
2.0-4.0 m2/g , BET
particle size
≤5 μm (D 50)
pH
9-10 ( in H2O, aqueous suspension)
mp
950 °C
solubility
0.0021 g/L
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Zn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cd]=O
InChI
1S/Cd.O
InChI key
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Particle size (D 50): ≤ 5.0 µm
Specific surface area (BET): 2.0 - 4.0 m²/g
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| solubility 0.0021 g/L | solubility - | solubility insoluble 8.2 mg/L | solubility - |
| assay ≥99.0% (complexometric) | assay - | assay - | assay ≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| pH 9-10 ( in H2O, aqueous suspension) | pH - | pH - | pH 7 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
| cation traces Cu: ≤0.001%, Zn: ≤0.005%, Fe: ≤0.001% | cation traces - | cation traces - | cation traces Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium oxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1306-19-0
1306-19-0