Merck
1.02004
Cadmium
granular, for analysis particle size about 3-6 mm EMSURE®
Synonym(e):
Cadmium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
250 G
€ 199,00
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Metal can
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.41
UNSPSC Code:
12141707
EC Index Number:
231-152-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[Cd+2]
InChI
1S/Cd/q+2
InChI key
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.0005% Hg (Mercury), ≤0.001% Cu (Copper), ≤0.001% Fe (Iron), ≤0.001% Zn (Zinc), ≤0.005% Pb (Lead)
mp
321 °C
solubility
insoluble 8.2 mg/L
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
storage temp.
no temp limit
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.02001265330414891
Cadmium granular, for analysis particle size about 3-6 mm EMSURE®
Supelco
1.02004
Cadmium
Cadmium coarse powder, for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm EMSURE®
Supelco
1.02001
Cadmium
form
solid
form
solid
form
granular
form
granular
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
321 °C
mp
321 °C
mp
320.9 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Analysis Note
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-43-9
CAS No.
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)