Merck
1.02001
Cadmium
coarse powder, for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm EMSURE®
Synonym(e):
Cadmium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
250 G
€ 346,00
1 KG
€ 974,00
€ 346,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Metal can
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.41
UNSPSC Code:
12141707
EC Index Number:
231-152-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[Cd+2]
InChI
1S/Cd/q+2
InChI key
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.001% Fe (Iron), ≤0.002% Cu (Copper), ≤0.005% Zn (Zinc), ≤0.01% Pb (Lead)
mp
321 °C
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
GF58541272GF35572271GF07484575
Cadmium coarse powder, for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm EMSURE®
Supelco
1.02001
Cadmium
Cadmium powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF58541272
Cadmium
Cadmium powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
GF35572271
Cadmium
Cadmium powder, max. particle size 60 micron, weight 500 g, purity 99.9%
GF07484575
Cadmium
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
321 °C
mp
320.9 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Analysis Note
Cu (Kupfer): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,01 %
Zn (Zink): ≤ 0,005 %
Other Notes
Ersetzt: 2001-4; 2001; 2001-2
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-43-9
CAS No.
7440-43-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)