Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
EC Index Number:
232-686-4
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Quality Segment
form
solid
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
General description
Kohlenhydrat
Diese Stärkequalität wird gemäß eines modifizierten Verfahrens, das von Zulkowsky veröffentlich wurde, hergestellt. Die Molekülmasse wird mittels Hydrolyse und Oxidation auf ein Mittel reduziert.
Diese Stärkequalität wird gemäß eines modifizierten Verfahrens, das von Zulkowsky veröffentlich wurde, hergestellt. Die Molekülmasse wird mittels Hydrolyse und Oxidation auf ein Mittel reduziert.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): weiß
Aussehen (Beschreibung): feines Pulver
pH-Wert (2 %; Wasser): 6,5–7,5
Sensitivität: entspricht
Reduzierende Anteile (als Maltose): ≤ 1,0 %
Sulfatasche: ≤ 7,0 %
Trocknungsverlust (105 °C, 2 Std.): ≤ 10,0 %
Eignung als Enzymsubstrat (für Amylasen): entspricht
Aussehen (Beschreibung): feines Pulver
pH-Wert (2 %; Wasser): 6,5–7,5
Sensitivität: entspricht
Reduzierende Anteile (als Maltose): ≤ 1,0 %
Sulfatasche: ≤ 7,0 %
Trocknungsverlust (105 °C, 2 Std.): ≤ 10,0 %
Eignung als Enzymsubstrat (für Amylasen): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stärke
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?