Fortfahren mit
1.00934
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄ MS-grade
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 343,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 343,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
HPTLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
100 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glass plates 20 x 10 cm
Reference:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
Analysis Note
Specific surface area (according toBET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume(N₂-isotherm):0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5.0 – 6.5 µm
Layer thickness: 80 - 120 µm
Chromatographic testing:
A) colourtest
hRf-values
  • bleu viforganol, lipophile: 14- 26
  • CeresBlack G, lipophile: 36 - 48
  • ceres Violet brn, lipophile: 51 - 64
separation number (colour test, lipophile): ≥ 10.5
Typical value determined on aconditioned plate
Eluent A) Toluene (45% rel. humidity)
B) Biggest single peak area (BPC) ≤ area of 20ng Resorcin: Conforms
  • Noise (TIC): Conforms
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)