Merck
07-677-I
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys56)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, H3K56Ac, Histone H3 (acetyl K56), Histone H3 K56ac
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys56)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Histon H3 ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Die Acetylierung von Histon H3 findet unter dem Einfluss der Enzymfamilie der Histon-Acetyltransferasen (HAT) an verschiedenen Lysin-Positionen am Histonende statt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt an Lys56 acetyliertes Histon H3.
Immunogen
Epitop: Acetyliertes Lys56
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an Lys56 acetyliertem humanem Histon H3 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys56)-Antikörper ist ein Antikörper, der auf das Acetyl-Histon-H3(Lys56)-Protein abzielt und zur Verwendung in WB und ChIP validiert ist.
Dot-Blot-(Spezifizitäts)-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Acetyl-Histon H3 (Lys56) in einem Absurance Histon H3-Antikörper-Spezifizitäts-Array (Katalognr. 16-667) nach.
Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte Acetyl-Histon H3 (Lys56) aus HeLa-Zellen.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Qualität
Mittel Western Blot an HeLa-Säureextrakt, mit Natriumbutyrat behandeltem HeLa-Säureextrakt, mit Colcemid behandeltem HeLa-Säureextrakt, rekombinantem Histon H3, rekombinantem Histon H4 und rekombinantem Histon H2A beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:405-Verdünnung dieses Antikörpers wies Acetyl-Histon H3 (Lys56) in mit Natriumbutyrat behandeltem HeLa-Säureextrakt nach.
Zielbeschreibung
~17 kDa gemessen
Verlinkung
Ersetzt: 07-677
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Säureextrakt, mit Natriumbutyrat behandeltes HeLa-Säureextrakt, mit Colcemid behandeltes HeLa-Säureextrakt, rekombinantes Histon H3, rekombinantes Histon H4 und rekombinantes Histon H2A.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qing Cai et al.
Journal of fungi (Basel, Switzerland), 7(11) (2021-11-28)
Chromatin remodeling is mediated in part by post-translational acetylation/deacetylation modifications of histones. Histone acetyltransferases (HATs), e.g., members of the GNAT/MYST superfamily, activate gene transcription via promotion of euchromatin formation. Here, we characterized a GNAT family HAT, Spt10 (BbSpt10), in the
Rachel M Reardon et al.
Epigenetics & chromatin, 15(1), 31-31 (2022-08-20)
Epigenetics refers to inheritable phenotypic changes that occur in the absence of genetic alteration. Such adaptations can provide phenotypic plasticity in reaction to environmental cues. While prior studies suggest that epigenetics plays a role in the response to DNA damage
Emmanuelle Gouot et al.
Nucleic acids research, 46(15), 7612-7630 (2018-06-16)
CK2 is an essential protein kinase implicated in various cellular processes. In this study, we address a potential role of this kinase in chromatin modulations associated with transcription. We found that CK2 depletion from yeast cells leads to replication-independent increase
Fabien Moretto et al.
Cell reports, 34(3), 108643-108643 (2021-01-21)
Transcription through noncoding regions of the genome is pervasive. How these transcription events regulate gene expression remains poorly understood. Here, we report that, in S. cerevisiae, the levels of transcription through a noncoding region, IRT2, located upstream in the promoter of
Zhong-Kai Zou et al.
International journal of molecular medicine, 40(2), 319-328 (2017-06-20)
Lysine-specific demethylase 1 (LSD1) has been identified and biochemically characterized in epigenetics; however, the pathological roles of its dysfunction in mantle cell lymphoma (MCL) and T-cell acute lymphoblastic leukemia remain to be elucidated. In this study, we evaluated LSD1, and histone H3 lysine 4 (H3K4)me1 and