05-986
Anti-JNK2 Antibody
Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-JNK-55, Anti-JNK2, Anti-JNK2A, Anti-JNK2ALPHA, Anti-JNK2B, Anti-JNK2BETA, Anti-PRKM9, Anti-SAPK, Anti-SAPK1a, Anti-p54a, Anti-p54aSAPK
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPK9(5601)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
MAP-Kinasen
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable