Merck
05-919
Anti-T-Zellrezeptor-Antikörper, Klon C305
culture supernatant, clone C305, Upstate®
Synonym(e):
T-Zellrezeptor-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 ML
€ 397,00
€ 397,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C305, monoclonal
Application:
IP, multiplexing
Citations:
12
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
C305, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... TRDD3(28523)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MABF1966MABF81MABF2042
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
C305, monoclonal
clone
22H9, monoclonal
clone
6F3.1, monoclonal
clone
1A6, monoclonal
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
Q6P4I7
UniProt accession no.
Q8CII9
UniProt accession no.
P51449
UniProt accession no.
Q9HC73
Immunogen
Jurkat-T-Zellen
Application
Der Anti-T-Zellrezeptor-Antikörper Klon C305 weist die Konzentration des T-Zellrezeptors nach und wurde für die Verwendung in Mplex und IP publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Biochem/physiol Actions
Jurkat-T-Zellrezeptor
Physical form
Konzentrierter Kulturüberstand
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar
Analysis Note
Regelmäßig in biologischen Assays zur Aktivierung der T-Zellrezeptor-Signalkaskaden in Jurkat-Zellen verwendet
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Weiss et al.
The Journal of experimental medicine, 160(5), 1284-1299 (1984-11-01)
The association between T3 and the T cell antigen receptor was examined using the T3 bearing T cell leukemic line Jurkat. A monoclonal antibody, C305, was produced, which reacted with idiotypic-like determinants expressed on Jurkat. The molecule with which this
Monica L Friedrich et al.
The Journal of biological chemistry, 282(7), 4573-4584 (2006-12-22)
Death-associated protein-related apoptotic kinase-2 (DRAK2), a member of the death-associated protein-like family of serine/threonine kinases, is highly expressed in lymphoid organs and is a negative regulator of T cell activation. To investigate the regulation of DRAK2 activity in primary lymphocytes
Joseph Lin et al.
The Journal of cell biology, 162(4), 673-682 (2003-08-13)
CD148 is a receptor-like protein tyrosine phosphatase up-regulated on T cells after T cell receptor (TCR) stimulation. To examine the physiologic role of CD148 in TCR signaling, we used an inducible CD148-expressing Jurkat T cell clone. Expression of CD148 inhibits
Nadia Martinez-Martin et al.
Nature communications, 7, 11473-11473 (2016-05-06)
Viruses encode secreted and cell-surface expressed proteins essential to modulate host immune defenses and establish productive infections. However, to date there has been no systematic study of the extracellular interactome of any human virus. Here we utilize the E3 proteins
Pussadee Paensuwan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(1), 448-458 (2015-11-22)
Ligand binding to the TCR causes a conformational change at the CD3 subunits to expose the CD3ε cytoplasmic proline-rich sequence (PRS). It was suggested that the PRS is important for TCR signaling and T cell activation. It has been shown
Questions
  1. Hi, What is the quantity of the antibody and how is it dissolved? We would like to use it for stimulation assays and it should be cell culture suitable.
    1 answer
    1. This product is a sterile, concentrated cell culture supernatant available in a 1 mL volume. The concentration is lot specific, but typically runs at approximately 60 ug/mL. The working concetration is reported on the Certificate of Analysis. T cell activation is tested using Jurkat cells and recent lots report an optimum working concentration of 0.5 ug/mL. Please see the link below to review the available Certificates of Analysis:
      https://www.emdmillipore.com/product/Anti-T-Cell-Receptor-Antibody-clone-C305,MM_NF-05-919?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fmaestro.lightning.force.com%2F#anchor_COA