MABF1966
Anti-TSLP Receptor Antibody, clone 22H9
clone 22H9, from rat
Synonym(e):
Cytokine receptor-like factor 2, Cytokine receptor-like molecule 2, CRLM-2, Thymic stromal lymphopoietin protein receptor, Type I cytokine receptor delta 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
22H9, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Crlf2(57914)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TSLP receptor in one million bone marrow cells from C57BL/6 Mouse.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit