Merck
05-764
Anti-MLL/HRX-Antikörper, NT., Klon N4.4
clone N4.4, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
N4.4, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
N4.4, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KMT2A(4297)
General description
Am Akuten-lymphoblastischen-Leukämie(ALL)-1-Gen (auch bekannt als MLL-, HRX-, HTRX- und TRX1-Gen) am menschlichen Chromosom 11q23 liegen viele lokal gebündelte chromosomale Veränderungen vor, die mit verschiedenen Arten von akuter Leukämie in Verbindung gebracht werden, darunter Deletionen, partielle Duplikationen und Translokationen. Es wird angenommen, dass strukturell variierende Proteine aus dem veränderten Gen zu der malignen Transformation von frühen hämatopoetischen Vorläuferzellen führen.
300 kDa
Immunogen
Das MBP-Fusionsprotein entspricht den Überresten 161–356 des menschlichen Mixed-Lineage-Leukemia(MLL)-Gens.
Application
Der Anti-MLL/HRX-Antikörper, N-term., Klon N4.4 (monoklonaler Mausantikörper), detektiert MLL/HRX und wird nachweislich erfolgreich in IP und WB eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Erkennt das N-terminale proteolytische Fragment von MLL (MLLN).
Physical form
Format: Aufgereinigt
Immunaffinitätsgereinigtes Immunglobulin in 0,014 M Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an Zellkernextrakten aus K562-Zellen beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1