Merck
05-511
Anti-TCF-4-Antikörper, Klon 6H5-3
clone 6H5-3, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
HMG box transcription factor 4, Transcription factor 7-like 2, T-Cell factor 4, T-cell-specific, HMG box, T-Cell-specific transcription factor 4, Transcription factor 7-like 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
200 μG
€ 580,00
€ 580,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1248
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-TCF-4-Antikörper, Klon 6H5-3, clone 6H5-3, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6H5-3, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... TCF7L2(6934)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
ABE284HPA02595817-10109
clone
6H5-3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
Gene Information
human ... TCF7L2(6934)
Gene Information
human ... TBX5(6910)
Gene Information
human ... TCF4(6925)
Gene Information
human ... TCF7L2(6934)
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Analysis Note
Kontrolle
DLD1 (humanes Kolorektaladenokarzinom), Cos-1-Zellen oder HCT116-Zellen (humanes Kolorektalkarzinom).
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von Cos-1-Zellen beurteilt, die transfiziertes TCF-4 exprimieren.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen TCF-4 in RIPA-Lysaten von Cos-1-Zellen nach, die transfiziertes TCF-4 exprimieren, (Katalognr. 21-174).
Application
Immunzytochemie/Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers zeigte Berichten zufolge eine positive Immunfärbung für TCF-4-Zellen, die in 4 % Paraformaldehys/PBS fixiert wurden (Amir, A. L., 2003).
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers immunpräzipitiert Berichten zufolge TCF-4 als Komplex mit β-Catenin aus SW620-Ganzzelllysat (Persad, S., 2001).
Supershift-Assay:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers kann Berichten zufolge im Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) einen Supershift bei TCF-4:DNA-Komplexen auslösen (Amir, A. L., 2003).
Verwenden Sie den Anti-TCF-4-Antikörper, Klon 6H5-3 (monoklonaler Antikörper der Maus), der in EMSA, ICC, IHC, IP und WB validiert wurde, um TCF-4 nachzuweisen, auch bekannt als Immunglobulin-Transkriptionsfaktor 2, SL3-3-Enhancer-Faktor 2.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt TCF-4
General description
Molekülmasse 66 kDa
TCF-4, auch bekannt als TCF7L2, wird während der Entwicklung weitverbreitet exprimiert. Gen-Targeting-Studien zeigen, dass es erforderlich ist, um Kryptenstammzellen des Dünndarms zu erhalten. TCF-4 hat verschiedene Spleiß-Isoformen, die in Geweben und Krebs in unterschiedlichen Stadien differenziert exprimiert werden. Studien zeigen außerdem, dass eine Variante des TCF-4-Gens zu einem höheren Risiko für Typ-II-Diabetes führt.
Immunogen
Aminosäuren 31–331 von humanem TCF-4.
Other Notes
Ersetzt: 04-1080
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2a in Puffer mit 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Plakoglobin (gamma-catenin) has TCF/LEF family-dependent transcriptional activity in beta-catenin-deficient cell line.
Maeda, O; Usami, N; Kondo, M; Takahashi, M; Goto, H; Shimokata, K; Kusugami, K; Sekido, Y
Oncogene null
Control of TCF-4 expression by VDR and vitamin D in the mouse mammary gland and colorectal cancer cell lines.
Beildeck, ME; Islam, M; Shah, S; Welsh, J; Byers, SW
Testing null
S P Rockman et al.
The Journal of biological chemistry, 276(48), 45113-45119 (2001-09-27)
Activation of beta-catenin/T cell factor (TCF) transcription as a result of mutations in the adenomatous polyposis coli (APC) and/or beta-catenin genes occurs in the majority of colon tumors. An increasing number of genes, including c-myc and cyclin D1, have been
Disease-associated loci are significantly over-represented among genes bound by transcription factor 7-like 2 (TCF7L2) in vivo.
Zhao, J; Schug, J; Li, M; Kaestner, KH; Grant, SF
Diabetologia null
Sherri A Rennoll et al.
Cancers, 8(5) (2016-05-26)
Mutations in components of the Wnt/β-catenin signaling pathway drive colorectal cancer (CRC) by deregulating expression of downstream target genes including the c-MYC proto-oncogene (MYC). The critical regulatory DNA enhancer elements that control oncogenic MYC expression in CRC have yet to