Fortfahren mit
17-10109
ChIPAb+ TCF-4 - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
from mouse
Synonym(e):
HMG box transcription factor 4, Transcription factor 7-like 2, T-Cell factor 4, T-cell-specific, HMG box, T-Cell-specific transcription factor 4, Transcription factor 7-like 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ChIP, DB, IP, WB
Citations:
9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
clone
monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... TCF7L2(6934)
General description
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in Ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-TCF-4-Set enthält den TCF-4-Antikörper, normales Maus-IgG als Negativkontrolle und qPCR-Primer, die eine 198-bp-Region des humanen SP5-Promotors amplifizieren. TCF-4 und die Negativkontrollen werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von TCF-4-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
TCF-4, auch bekannt als TCF7L2, wird während der Entwicklung verbreitet exprimiert. Gen-Targeting-Studien zeigen, dass es erforderlich ist, um Kryptenstammzellen des Dünndarms zu erhalten. TCF-4 hat verschiedene Spleiß-Isoformen, die in Geweben und Krebs von unterschiedlichen Stadien differenziert exprimiert werden. Studien zeigen außerdem, dass eine Variante des TCF-4-Gens zu einem höheren Risiko für Typ-II-Diabetes führt.
~ 66 kDa
Immunogen
Aminosäuren 31-331 von humanem TCF-4.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Daten einer repräsentativen Charge.
Beschalltes Chromatin aus HT29-Zellen (3 x 10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 2 µg normalem Maus-IgG oder 2 µg Anti-TCF-4 und dem Magna ChIP® G Kit (Katalognr. 17-611) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von mit TCF-4 assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, SP5-Promotor als positiver Stelle und GAPDH-Promotor-Primern als negative Stelle verifiziert (siehe Abbildungen). Die Daten werden als prozentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Chromatin-Eingabe für jedes Amplikon und jede ChIP-Probe wie angegeben dargestellt.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP G (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Daten einer repräsentativen Charge.
Cos-1-Zellen wurden mit TCF-4-cDNA in pUSE (Bahn 2) oder pUSE (Bahn 1) transfiziert. RIPA-Lysate wurden hergestellt, durch Elektrophorese aufgelöst, auf Nitrocellulose übertragen und mit Anti-TCF-4 (1 mg/ml) untersucht.
Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Maus-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem veranschaulicht.
Der Pfeil zeigt TCF-4 (~66 kDa) (siehe Abbildungen).
Immunzytochemie/Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers zeigte Berichten zufolge eine positive Immunfärbung für TCF-4 in Zellen, die in 4 % Paraformaldehyd/PBS fixiert wurden (Amir, A. L., 2003).
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierte Berichten zufolge TCF-4 als Komplex mit Beta-Catenin aus SW620-Ganzzelllysat (Persad, S., 2001).
Supershift-Assay (EMSA):
Eine frühere Charge dieses Antikörpers kann in Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) Berichten zufolge einen Supershift bei TCF-4/DNA-Komplexen auslösen (Amir, A. L., 2003).
Dieses Set aus ChIP-validiertem ChIPAb+-TCF-4-Antikörper und Primer enthält praktischerweise den Antikörper und die spezifischen Kontroll-PCR-Primer.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt TCF-4.
Packaging
25 Assays je Set. Empfohlene Verwendung: ~2 μg Antikörper je Chromatin-Immunpräzipitation (abhängig vom biologischen Kontext).
Physical form
Anti-TCF-4 (Maus, monoklonal). Ein Fläschchen mit 50 µg aufgereinigtem monoklonalem Maus-IgG2a in 50 µl Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05% Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 °C aufbewahren.
Normales Maus-IgG. Zwei Fläschchen mit 25 µg aufgereinigtem IgG in 25 µl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer, SP5-Promotor. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für den humanen SP5-Promotor. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: GGG TCT CCA GGC GGC AAG
REV: AGC GAA AGC AAA TCC TTT GAA TCC
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfall der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus HT29-Zellen (3 x 10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit 2 µg normalem Maus-IgG oder 2 µg Anti-TCF-4 und dem Magna ChIP® G Kit (Katalognr. 17-611) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von TCF-4-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, SP5-Promotor verifiziert (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP G (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Kontrolle
Einschließlich normales Maus-IgG als Negativkontrolle und für den humanen SP5-Promotor spezifische Primer.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)