Fortfahren mit
05-373
Anti-Cyclin B1-Antikörper, Klon GNS3 (8A5D12)
clone GNS3 (8A5D12), Upstate®, from mouse
Synonym(e):
G2/mitotic-specific cyclin B1, cyclin B1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GNS3 (8A5D12), monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
65
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GNS3 (8A5D12), monoclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCNB1(891)
mouse ... Ccnb1(268697)
General description
58 kDa
G2/mitosespezifisches Cyclin B1 (UniProt: P14635; auch bekannt als Cyclin B1) wird beim Menschen vom CCNB1-Gen (auch bekannt als CCNB) (Gen-ID: 891) kodiert. Cycline sind die regulatorischen Untereinheiten der zellzyklusabhängigen Kinasen (CDK), die für die Phosphorylierung verschiedener Zellziele verantwortlich sind. Cycline enthalten die Kernlokalisierungssequenz (NLS), die dabei hilft, CDK in den Zellkern zu bringen. Sie enthalten außerdem PEST-Sequenzen (Pro, Glu, Ser und Thr), die sie zum Ziel für den Abbau durch den Ubiquitin-proteasomalen Weg machen. Nachdem die CDK ihre Rolle erfüllt haben, durchlaufen sie eine schnelle programmierte Proteolyse durch den Ubiquitin-vermittelten Transport an den Proteasomkomplex. Cyclin B1 ist ein regulatorisches Protein, das an der Mitose von Komplexen mit CDK1 beteiligt ist, um den Mitosis-promoting Factor (MPF) zu bilden. Es erwies sich als essenziell für die Steuerung des Zellzyklus am G2/M(Mitose)-Übergang. Es reichert sich während der G2-Phase stetig an und wird bei der Mitose abrupt zerstört. Daher wird der Cyclin B1-CDK1-Komplex als wesentlicher Regulator des Eintritts in die Mitose erachtet. Dieser Komplex phosphoryliert eine Reihe von Proteinen vor dem Eintritt in die Mitose. Obwohl für Cyclin B1 fünf Serinphosphorylierungsstellen (Ser 116, 126, 128, 133 und 147) beschrieben wurden, reguliert die Phosphorylierung von Serin 133 durch PLK1 den Eintritt des Cyclin B1-CDK1-Komplexes in den Zellkern während der Prophase. Am Ende der Mitose wird Cyclin B1 schnell durch eine Ubiquitinligase (Anaphase-fördernder Komplex/Cyclosom) entfernt, die mit der Zieluntereinheit CDC20 beladen ist. Der aktivierte Cyclin B1-CDK1-Komplex katalysiert seine eigene Zerstörung, indem er die Aktivität von APC stimuliert. (Literatur: Van Zon, W., et al. (2010). J. Cell. Biol. 190(4); 587-602; Yuan, J., et al. (2004). Oncogene 23(34); 5843-5852).
Application
Immunpräzipitation:
2 μg einer früheren Charge immunpräzipitierten humanes Cyclin B1 und cdc2-Kinase aus 500 μg A431-RIPA-Lysat, wie durch einen anschließenden Immunblot des Immunpräzipitats mit Anti-cdk1/cdc2 (PSTAIR) (Katalognr. 06-923) bestimmt wurde.
Western-Blot-Analyse: 0,1 mg/ml dieses Antikörpers wies Cyclin B1 in A431-Zelllysat nach.
Immunhistochemische (Paraffin-)Analyse: 1:250- und 1:50-Verdünnungen dieses Antikörpers wiesen Cyclin B1 in humanen Gewebeschnitten von Tonsillen bzw. Knochenmark nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper ist für humanes Cyclin B1, Molekülmasse 58 kDa, spezifisch. Kreuzreagiert nicht mit Cyclin A oder Cyclin D.
Neben Mensch wird auch eine schwache Kreuzreaktivität mit Maus festgestellt.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigte Maus-IgG in Lagerpuffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid. Gefroren bei -20 °°C.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von humanen A431-Karzinomzellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen Cyclin B1 in RIPA-Lysaten von humanen A431-Karzinomzellen nach.
Other Notes
Ersetzt: 04-220
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-13805-362SAB5700764
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
GNS3 (8A5D12), monoclonal
clone
polyclonal
clone
5D4, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, sheep, human, mouse
species reactivity
rat, mouse, human, hamster
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000