Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
42, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
42, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTP4A2(8073)
General description
PRL-2 ist eines von drei Mitgliedern (PRL-1, PRL-2 und PRL-3), die zu einer einzigartigen Protein-Tyrosin-Phosphatase(PTP)-Familie gehören. PTP sind Zellsignalisierungsmoleküle, die in verschiedenen Zellabläufen eine regulatorische Rolle übernehmen. PTP in dieser Klasse enthalten eine katalytische Protein-Phosphatase-Domäne und ein charakteristisches C-terminales Prenylierungsmotiv. Dieses PTP assoziiert durch seine C-terminale Prenylierung primär mit der Plasma- und Endosommembran. Dieses PTP interagiert mit der beta-Untereinheit von Rab-Geranylgeranyltransferase II (beta GTT II) und kann daher als Regulator der GTT-II-Aktivität dienen. Eine Überexpression dieses Gens in Säugetierzellen verleiht einen umgewandelten Phänotyp und kann bei Nacktmäusen zu Tumorwachstum führen, was auf eine Rolle bei der Tumorgenese hinweist. Alternativ gespleißte Transkriptvarianten, die zwei unterschiedliche Isoformen kodieren, wurden beschrieben.
~ 19 kDa
Immunogen
Epitop: Unbekannt
GST-markiertes rekombinantes Protein, das Maus-PRL-2 entspricht.
Application
Der Anti-PRL-2-Antikörper, Klon 42 weist die Konzentration von PRL-2 nach und wurde zur Verwendung in WB, IH und IP publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunhistochemische Analyse:
Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IH verwendet.
Analyse mittels Immunpräzipitation:
Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IP verwendet.
Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IH verwendet.
Analyse mittels Immunpräzipitation:
Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IP verwendet.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt PRL-2.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies PRL-2 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies PRL-2 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c