Wichtige Dokumente
04-1572-I
Sigma-Aldrich
Anti-RNA-Polymerase II-Untereinheit B1(Phospho-CTD-Ser-5)-Antikörper, Klon 3E8
culture supernatant, clone 3E8, from rat
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
Größe auswählen
100 μL
€ 435,00
€ 435,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 435,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 435,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer5)
Angaben zum Gen
human ... POLR2B(5431)
Allgemeine Beschreibung
RPB1 (RNA-Polymerase II, Untereinheit B1) ist die katalytische Komponente von RNA-Polymerase II, die mRNA und nichtkodierende RNA synthetisiert. Bei der Transkription wird die Elongation durch den Phosphorylierungsstatus der C-terminalen Domäne (CTD) von RPB1 beeinflusst, die als Montageplattform für Faktoren zur Regulierung von Transkriptionseinleitung, Elongation, Abbruch und mRNA-Verarbeitung dient. Phosphorylierung tritt hauptsächlich an den Resten ′Ser-2′ und ′Ser-5′ der Tandem-7-Rest-Repeats an der C-terminalen Domäne (CTD) auf, wodurch Pol II aktiviert wird. Diese Phosphorylierung kann auch an ′Ser-7′ des Heptapeptid-Repeats auftreten. Dieser Antikörper erkennt den ′Ser-5′-CTD-Rest von RPB1.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II, die an Ser5 der C-terminalen Domäne (CTD) phosphoryliert ist
Immunogen
Epitop: An Ser5 der C-terminalen Domäne (CTD) phosphoryliert.
Ovalbumin-konjugiertes lineares Peptid, das der humanen Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II, die an Ser5 der C-terminalen Domäne (CTD) phosphoryliert ist, entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentativen Charge wurde von einem unabhängigen Labor verwendet, um eine Immunpräzipitation von Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II (Phospho-CTD Ser-5) in ChIP durchzuführen (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780–1782.).
ELISA-Analyse: Eine repräsentativen Charge wurde von einem unabhängigen Labor verwendet, um die Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II (Phospho-CTD Ser-5) in ChIP nachzuweisen (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780–1782.).
Anti-RNA-Polymerase II-Untereinheit B1-Antikörper (Phospho-CTD Ser-5), Klon 3E8, ist ein hochspezifischer monoklonaler Antikörper der Ratte, der auf RNA-Polymerase abzielt und mit Western Blot und ELISA geprüft wurde.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in unbehandeltem und mit Phosphatase behandeltem NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies die Untereinheit B1 von RNA-Polymerase II (Phospho-CTD Ser-5) in 10 µg von unbehandelten und mit Lambda-Phosphatase behandelten NIH/3T3-Zelllysaten nach.
Zielbeschreibung
~ 220 kDa gemessen
Verlinkung
Ersetzt: 04-1572
Physikalische Form
Monoklonales Ratten-IgG2aκ mit 0,05 % Natriumazid
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Unbehandelte und mit Lambda-Phosphatase behandelte NIH/3T3-Zelllysate
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
In vivo live imaging of RNA polymerase II transcription factories in primary cells.
Ghamari, Alireza, et al.
Genes & Development, 27, 767-777 (2013)
Dan Yu et al.
Nucleic acids research, 47(9), 4462-4475 (2019-03-14)
The general transcription factor P-TEFb, a master regulator of RNA polymerase (Pol) II elongation, phosphorylates the C-terminal domain (CTD) of Pol II and negative elongation factors to release Pol II from promoter-proximal pausing. We show here that P-TEFb surprisingly inhibits
Xiaohong Zhao et al.
Cell reports, 34(11), 108870-108870 (2021-03-18)
Ibrutinib, a bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor, provokes robust clinical responses in aggressive mantle cell lymphoma (MCL), yet many patients relapse with lethal Ibrutinib-resistant (IR) disease. Here, using genomic, chemical proteomic, and drug screen profiling, we report that enhancer remodeling-mediated
Jing Gao et al.
Haematologica (2021-06-25)
Despite significant progress in the treatment of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and mantle cell lymphoma (MCL), prognosis of patients with relapsed disease remains poor due to the emergence of drug resistance and subsequent disease progression. Identification of
Baishan Jiang et al.
Nature chemical biology, 17(6), 675-683 (2021-03-24)
Cyclin-dependent kinase 12 (CDK12) is an emerging therapeutic target due to its role in regulating transcription of DNA-damage response (DDR) genes. However, development of selective small molecules targeting CDK12 has been challenging due to the high degree of homology between