Wichtige Dokumente
04-1571
Sigma-Aldrich
Anti-RNA-Polymerase II-Untereinheit B1 (Phospho-CTD Ser-2)-Antikörper, Klon 3E10
clone 3E10, from rat
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
Größe auswählen
100 μG
€ 502,00
€ 502,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 502,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 502,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E10, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer2)
Angaben zum Gen
human ... POLR2B(5431)
Allgemeine Beschreibung
RNA-Polymerase II, Untereinheit B1 (RPB1) ist die größten Untereinheit des RNA-Polymerase II-Komplexes. Als Haloenzym katalysiert RNA-Polymerase II die Transkription von eukaryotischer DNA zu RNA unter Verwendung der vier Ribonukleosidtriphosphate als Substrate. Die RBP1-Untereinheit bildet in Kombination mit anderen Polymeraseuntereinheiten eine große zentrale Spalte, die den Kontakt zwischen dem aktiven Zentrum des Enzyms, der DNA-Matrize und dem entstehenden RNA-Transkript aufrechterhält. Diese Untereinheit enthält auch eine carboxyterminale Domäne (CTD), die aus Tandem-Heptapeptid-Repeats besteht. Die Phosphorylierung aktiviert die Beta-Untereinheit der RNA-Polymerase II, wodurch ermöglicht wird, dass sie als Montageplattform für zusätzliche Untereinheiten dient, die Einleitung, Elongation, Abbruch und mRNA-Verarbeitung modulieren. In aktiv transkribierender RNA-Polymerase sind ‘Ser-2’ und ‘Ser-5’ der Heptapeptid-Repeats phosphoryliert. Ser-7 wird vor der Einleitung der Transkription in Promotorbereichen phosphoryliert.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die CTD der Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II, wenn sie an Ser2 phosphoryliert ist.
Immunogen
Epitop: Ser2
Ovalbumin-konjugiertes lineares Peptid, das der CTD der humanen Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II entspricht, die an Ser2 phosphoryliert ist.
Anwendung
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in ChIP verwendet. (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780-1782.)
Anti-RNA-Polymerase II-Untereinheit B1(Phospho-CTD Ser-2)-Antikörper, Klon 3E10 ist ein monoklonaler Antikörper der Ratte für den Nachweis von RNA-Polymerase II, Untereinheit B1 (Phospho-CTD Ser-2) und wurde in WB und ELISA validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in unbehandelten und mit γ-PPase behandelten NIH/3T3-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies RNA-Polymerase II-CTD in 10 µg mit γ-PPase behandeltem und unbehandeltem NIH/3T3-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 220 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit γ-Proteinphosphatase (γ-Ppase) behandelte und unbehandelte NIH/3T3-Zelllysate
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Julius Dürr et al.
Nucleic acids research, 42(7), 4332-4347 (2014-02-06)
The heterodimeric complex SPT4/SPT5 is a transcript elongation factor (TEF) that directly interacts with RNA polymerase II (RNAPII) to regulate messenger RNA synthesis in the chromatin context. We provide biochemical evidence that in Arabidopsis, SPT4 occurs in a complex with
Abundance and distribution of RNA polymerase II in Arabidopsis interphase nuclei.
Schubert, V; Weisshart, K
Journal of Experimental Botany null
H2B ubiquitylation modulates spliceosome assembly and function in budding yeast.
Herissant, L; Moehle, EA; Bertaccini, D; Van Dorsselaer, A; Schaeffer-Reiss, C; Guthrie et al.
Biology of the Cell null
Olle Dahlberg et al.
PLoS genetics, 11(2), e1004971-e1004971 (2015-02-14)
Positive Transcription Elongation Factor b (P-TEFb) is a kinase consisting of Cdk9 and Cyclin T that releases RNA Polymerase II (Pol II) into active elongation. It can assemble into a larger Super Elongation Complex (SEC) consisting of additional elongation factors.
Mitsunori Koga et al.
Nucleic acids research, 43(17), 8258-8267 (2015-07-24)
Phosphorylation of the C-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II (Pol II), especially Ser2 and Ser5 residues, plays important roles in transcription and mRNA processing, including 5' end capping, splicing and 3' end processing. These phosphorylation events