Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1NW-1A10, monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nsd1(18193)
rat ... Nsd1(306764)
General description
Immunogen
Application
Epigenetik und Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Histon-Modifikationsproteine
Chromatin-Biologie
Wurde für Fluoreszenz-Immunhistochemie verwendet, Huang et al., (1998).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies NSD1 auf 10 µg PC12-Zelllysat nach.
PC12-Zelllysat
Disclaimer
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c