Fortfahren mit
03-32-1501
Z-Phe-Arg-7-amido-4-methylcumarin, Hydrochlorid
Substrate for fluorogenic assay of plasma and glandular kallikreins.
Synonym(e):
Z-Phe-Arg-7-amido-4-methylcumarin, Hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H36N6O6 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.68 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.83
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl].N([C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)Nc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C33H36N6O6.Cl/c1-21-17-29(40)45-28-19-24(14-15-25(21)28)37-30(41)26(13-8-16-36-32(34)35)38-31(42)27(18-22-9-4-2-5-10-22)39-33(43)44-20-23-11-6-3-7-12-23;/h2-7,9-12,14-15,17,19,26-27H,8,13,16,18,20H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36);/t26-,27
InChI key
QNRBQTLUAIXWTG-WMXJXTQLSA-N
General description
Substrat für einen fluorogenen Assay von Plasma und glandulären Kallikreinen. Dient auch als Substrat für Cathepsin B, Cathepsin L und Papain.
Biochem/physiol Actions
Hauptziel
Substrat für einen fluorogenen Assay von Plasma und glandulären Kallikreinen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Morita, T., et al. 1977. J. Biochem. 82, 1495.
Z-Phe-Arg-AMC, HCl
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9521B4153A3401
description
Substrate for fluorogenic assay of plasma and glandular kallikreins.
description
kallikrein substrate
description
~95%
description
protease substrate
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
~95%
assay
≥98% (TLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)