Merck
P-112
Promethazine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 ML
€ 139,00
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17D3N2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.90
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base))
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P-088P-111D-017
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
(Snap-N-Spike®)
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
General description
A stable-labeled internal standard for promethazine testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. Promethazine is a phenothiazine analog prescribed for treatment of motion sickness, nausea, vomiting and allergies. Sold under the trade names Phenergan® and Phenadoz®, promethazine has antihistamine, sedative, and mild antipsychotic effects. Illicit drug users have been reported to combine promethazine with other drugs such as opioids and benzodiazepines to enhance feelings of sedation.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Phenadoz is a registered trademark of Watson Laboratories, Inc.
Phenergan is a registered trademark of Delcor Asset Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)