Merck
NMID913
Fencamine
NMI Australia
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.48
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
certified reference material
Form
solid
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
neat
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C20H28N6O2/c1-14(13-15-9-7-6-8-10-15)23(2)12-11-21-19-22-17-16(24(19)3)18(27)26(5)20(28)25(17)4/h6-10,14H,11-13H2,1-5H3,(H,21,22)
InChIKey
PDTADBTVZXKSJM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)