Merck
M-072
Metformin -hydrochlorid -Lösung
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 ML
€ 121,00
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H12ClN5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1396309M0605000BP227
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
crystalline
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
General description
A Snap-N-Spike® reference solution applicable to use in clinical toxicology by LC-MS/MS or GC/MS. Metformin is an antidiabetic drug which functions by suppressing liver production of glucose. This biguanide analog is used specifically for treatment of type 2 diabetes.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F O Magalhães et al.
Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 38(8), 513-517 (2006-08-31)
The present study was designed to determine the effects of metformin on the forearm glucose uptake and blood flow after an oral glucose challenge. Eleven normal subjects, and ten non-obese type 2 diabetes patients without medication of anti-hyperglycemic drug and
T W Hale et al.
Diabetologia, 45(11), 1509-1514 (2002-11-19)
The aim of this study was to characterize the milk-to-plasma ratio and infant dose for metformin in breastfeeding women, and to measure plasma concentrations and assess any effects in their infants. We hypothesized that metformin used by mothers is safe
D Einhorn et al.
Clinical therapeutics, 22(12), 1395-1409 (2001-02-24)
Their complimentary mechanisms of action suggest that a combination of pioglitazone hydrochloride and metformin may have clinically beneficial effects in the treatment of patients with type 2 diabetes. This study was undertaken to assess the efficacy and tolerability of pioglitazone
D Carter et al.
Diabetes, obesity & metabolism, 4(6), 424-427 (2002-10-31)
The antidiabetic biguanide metformin has been shown to increase faecal excretion of bile salts in type 2 diabetes. Cultured human intestinal Caco-2 cell monolayers provide a model of human enterocytes. These monolayers are used here to determine the effect of
Dennis C Gore et al.
The Journal of trauma, 59(2), 316-322 (2005-11-19)
Both insulin and metformin have been shown to attenuate hyperglycemia and reduce net muscle protein catabolism following burn injury. The purpose of this study was to compare the peripheral metabolic effects of insulin and metformin in severe burn patients. Six
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M-072-1ML04061833976470