Merck
M-060
Supelco
(±)-Methamphetamin-D11 -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D11H4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])NC(C([2H])([2H])[2H])([H])C([H])([H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D
InChIKey
MYWUZJCMWCOHBA-JFZRXOORSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methamphetamin ist eine psychostimulierende Droge aus der Stoffgruppe der Phenethylamine und Amphetamine, die umgangssprachlich auch als „Meth“, „Ice“ und „Crystal“ bekannt ist. Dieser interne Standard eignet sich für die Quantifizierung des Methamphetamingehalts in Urin, Serum oder Plasma mittels LC-MS oder GC-MS in der Urin-Drogenkontrolle, der klinischen Toxikologie, bei Tests im Sport, in der forensischen Analytik oder für Isotopenverdünnungsmethoden. Das rechtsdrehende Isomer von Methamphetamin ist ein unter dem Handelsnamen Desoxyn® vertriebenes pharmazeutisches Arzneimittel zur Behandlung von ADHS und Adipositas.
Anwendung
  • Gas Chromatography-Mass Spectrometry Method for Quantitation: This study developed a method for quantifying clobenzorex using GC-MS, demonstrating the potential application of stable isotope-labeled methamphetamine, such as Methamphetamine-D11, as internal standards in forensic toxicology to improve analytical accuracy (Cody and Valtier, 1999).
  • Enhancement of Ion Mass Ratio Performance in GC-MS Assays: Research focused on improving ion mass ratio performance at low concentrations in methamphetamine assays by optimizing internal standard selection, suggesting uses for Methamphetamine-D11 in enhancing the sensitivity and specificity of mass spectrometry standards in analytical chemistry (Urry et al., 1996).
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Desoxyn is a registered trademark of Abbott Laboratories Corp.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup