Merck
D-023
Supelco
N-Desmethyl-cis-tramadol hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)C2=CC(OC)=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
InChIKey
NOZLWRHUQJHIRG-PBCQUBLHSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-Desmethyl-cis-tramadol is a primary urinary and plasma metabolite of the synthetic analgesic tramadol. Tramadol, sold under trade names Ultram®, Conzip®, and Ryzolt®, relieves moderate to severe pain. This analytical reference standard is applicable for numerous LC/MS or GC/MS applications from pain prescription monitoring, urine drug testing and forensic analysis to clinical toxicology or pharmaceutical testing.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Conzip is a registered trademark of Cipher Pharmaceuticals Inc.
Ryzolt is a registered trademark of Purdue Pharma Products L.P.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultram is a registered trademark of Johnson & Johnson
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This article presents an LC-MS/MS method for the determination of tramadol in urine samples using reversed-phase LC-MS/MS aided by isotope internal standards.