Merck
C-242
Cannabichromevarin (CBCV) solution
1 mg/mL (Degassed Methanol ), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Degassed Methanol )
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1C(C=Cc2c1cc(cc2O)CCC)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C19H26O2/c1-5-7-15-12-17(20)16-9-11-19(4,21-18(16)13-15)10-6-8-14(2)3/h8-9,11-13,20H,5-7,10H2,1-4H3
InChI key
AAXZFUQLLRMVOG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
C-256C-251C-226
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Degassed Methanol )
concentration
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
concentration
1 mg/mL (Degassed Methanol )
concentration
1 mg/mL in acetonitrile
General description
Cannabichromevarin (CBCV), also known as cannabivarichromene, is a phytocannabinoid found naturally in cannabis, and is an effective anticonvulsant and used to treat brain cancer and epilepsy. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as starting material in preparation of calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology, pharmaceutical research to cannabis testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C-242-1ML04065268562833