Fortfahren mit
C-143
Cannabichromen -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
CBC -Lösung
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C=Cc2c1cc(cc2O)CCCCC)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-10-17-14-19(22)18-11-13-21(4,23-20(18)15-17)12-8-9-16(2)3/h9,11,13-15,22H,5-8,10,12H2,1-4H3
InChI key
UVOLYTDXHDXWJU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieser Certified Snap-N-Spike® Lösungsstandard ist geeignet für Cannabichromen-Testmethoden mittels GC/MS, HPLC oder LC-MS/MS zur Profilerstellung im Hinblick auf die Stärke oder Unreinheit von Cannabis, in der Pharmaforschung und in der forensischen Analytik. Cerilliant zertifizierte Lösungs-Referenzmaterialien (ZRM) von Cannabinoiden werden in einem praktischen quantitativen, von der US-Behörde DEA freigestellten Lösungsformat und mit TK-Nummern für kanadische Kunden geliefert.
Cannabichromen (CBC) ein nichtpsychoaktives Cannabinoid, das zur Klasse der C21-Terpenophenol-Verbindungen gehört und Berichten zufolge eine entzündungshemmende, antimikrobielle und analgetische Wirkung ausübt.
Application
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Multianalyse von 11 Cannabinoiden in Biomasse und Extrakten von verschiedenen Cannabisvarianten mittels HPLC-UV-Verfahren gemäß der dreiteiligen Richtlinie zur Validierung von Analyseverfahren des International Council for Harmonisation (ICH)
  • Analyse von getrockneten Marihuanablüten zum Messen der Menge von neun Cannabinoiden mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) in Verbindung mit einem UV-Nachweis
  • Entwicklung und Validierung eines Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie(UHPLC)-Verfahrens, das an Photodiodenarray- und Massenspektrometrie-Detektoren gekoppelt ist, zum Bestimmen von 11 Cannabinoiden in verschiedenen Cannabis Sativa-Proben
  • Gleichzeitiger Nachweis von sieben Cannabinoiden aus Cannabisölextraktproben mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS)
  • Gaschromatografie-Massenspektrometrie(GC-MS)-Analyse von zehn Haupt-Cannabinoiden aus Hanfblüten nach ihrer Silylierung und Veresterung für die Derivatisierung
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)