Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 246,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
Verwandte Kategorien
General description
Legal Information
Ähnliches Produkt
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Artikel
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| R1276-3MG | 04061833274002 |
| SML1817-5MG | 04061832276168 |
| SML1817-25MG | 04061832276151 |
| SML2206-5MG | 04061835373130 |
| SML2206-25MG | 04061835373123 |
| SCP0172-1MG | 04061826693698 |
| SCP0177-1MG | 04061826693728 |
| SCP0186-1MG | 04061826693766 |
| SCP0186-500UG | 04061837017643 |
| H9041-10UG | 04061833811948 |
| 76170-5G | 04061832918501 |
| C9872-200UL | 04061837153891 |
| WH0051002M1-100UG | 04061829602413 |
| SAB4504588-100UG | 04061832526881 |
| 36-008-C | 04055977161922 |
| SAB4503908-100UG | 04061832522319 |
| SRP2018-4UG | 04061832782966 |
| A-121-1ML | 04061833326541 |
| Z503681-1EA | 04061832265490 |
| CLS6902-36EA | 04061831675344 |
| 14-676M | 04053252924941 |