Wichtige Dokumente
LM1502
Avanti
17:0-20:4 PI
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1502, methanol solution
Synonym(e):
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM1502-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1502
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C46H81O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)58-38(37-57-60(54,55)59-46-44(52)42(50)41(49)43(51)45(46)53)36-56-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46,49-53H,3-10,12,14-16,18,20,
InChIKey
AUAQSQQWFOADLK-AQBZCRPISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- lipid extraction from isolated pure mitochondria by modified Bligh and Dyer method[2]
- lipid quantitation using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)[3]
- the analysis of phosphatidylinositol (PI) and phosphatidylinositol bisphosphates (PI(3,4)P2 and PI(4,5)P2) by high performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS)[1]
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)