Wichtige Dokumente
890880C
Avanti
18:0 TAP
1,2-stearoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt), chloroform
Synonym(e):
1,2-stearoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (890880C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890880C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 890880C
Konzentration
10 mg/mL (890880C-25mg)
25 mg/mL (890880C-200mg)
Lipid-Typ
transfection
cationic lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H84NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h40H,6-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
NTTZBBIBMSBLNK-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)